Documenti fondamentali
APO428499262
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-6-3-7(5-9(15)16)4-8(10(6)17-2)11(12,13)14/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
YKIGRQUJZSKTLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)