Documenti fondamentali
APO428499186
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2,4-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-8-5(9)3-4-6(11)7(8)10/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI
SVBJINNDWHYYHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluoroaniline
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluoroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)