APO428499129
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC303005-1G
CHF 209.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC303005-1G
CHF 209.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
[5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O3/c10-6-1-2-7(16-9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI
PXFXODIBVVHYJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-trifluoromethoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)