Documenti fondamentali
APO428499089
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 262.20
SKU del venditore: PC302965-1G
CHF 262.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 262.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302965-1G
CHF 262.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
[3-methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c1-7-4-8(2-3-14)6-9(5-7)15-10(11,12)13/h4-6H,2H2,1H3
InChI
QVUHRNMOVVDGKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)