Documenti fondamentali
APO428499043
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.15
Numero MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-6-2-5(4-14)8(10)7(3-6)9(11,12)13/h2-3,14H,4H2,1H3
InChI
ZWHWVTLVMXSITQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)