APO428499036
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Scegli un formato
SKU del venditore: A390212-250MG
$47.15
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A390212-250MG
$47.15
Iupac Name
(2-ethoxy-3,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10F2O2/c1-2-13-9-6(5-12)3-7(10)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI
RUYKUBORNPIPTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)