APO428499033
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Scegli un formato
SKU del venditore: PC302909-1G
CHF 65.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC302909-1G
CHF 65.30
Iupac Name
[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI
GMZPPTCATYZORA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)