APO428499024
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: PC302900-1G
CHF 88.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC302900-1G
CHF 88.40
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-8-4-3-7(10)9(11)6(8)5-12/h3-5H,2H2,1H3
InChI
AGFFKGUXHHUHOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)