Documenti fondamentali
APO428498984
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Scegli un formato
1 G
CHF 188.50
5 G
CHF 621.90
10 G
CHF 1’087.20
SKU del venditore: PC302860-1G
CHF 188.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 188.50
5 G
CHF 621.90
10 G
CHF 1’087.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.59
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302860-1G
CHF 188.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI
ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)