Documenti fondamentali
APO428498967
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Scegli un formato
1 G
CHF 192.90
5 G
CHF 640.60
10 G
CHF 1’120.20
SKU del venditore: PC302843-1G
CHF 192.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 192.90
5 G
CHF 640.60
10 G
CHF 1’120.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.14
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302843-1G
CHF 192.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
[3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4NO/c10-7-5-6(3-4-14)1-2-8(7)15-9(11,12)13/h1-2,5H,3H2
InChI
MIDNSRCOEGRXAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-trifluoromethoxyphenylacetonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)