Documenti fondamentali
APO428498610
Apollo Scientific Ltd
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 110.40
SKU del venditore: PC302661-1G
CHF 110.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 110.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302661-1G
CHF 110.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(12)6-3-4-7(10)9(13-2)8(6)11/h3-4H,1-2H3
InChI
KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxyacetophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)