Documenti fondamentali
APO428498494
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 166.50
5 G
CHF 547.10
SKU del venditore: PC302545-1G
CHF 166.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 166.50
5 G
CHF 547.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.18
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302545-1G
CHF 166.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
P. ebollizione
104-106
Iupac Name
(3-ethoxy-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-15-10-7(11)4-3-6(9(10)12)5-8(13)14/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,13,14)
InChI
LVXUUVBVJDEIQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
Boiling point
104-106
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluorophenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)