Documenti fondamentali
APO428498363
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 110.40
1 G
CHF 256.70
5 G
CHF 906.80
SKU del venditore: PC302414-250MG
CHF 110.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 110.40
1 G
CHF 256.70
5 G
CHF 906.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302414-250MG
CHF 110.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-5-2-6(4-8(15)16)3-7(9(5)11)10(12,13)14/h2-3H,4H2,1H3,(H,15,16)
InChI
OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)