APO428498286
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Scegli un formato
SKU del venditore: PC302337-1G
CHF 146.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC302337-1G
CHF 146.70
Iupac Name
4-(bromomethyl)-2,6-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-13-9-7(11)3-6(5-10)4-8(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI
SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)