Documenti fondamentali
APO428498224
Apollo Scientific Ltd
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.99
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-dichloro-2-fluorophenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)