APO428498059
Apollo Scientific Ltd
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
About This Item
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-5-8(10)3-4-9(6)7(2)11/h3-5H,1-2H3
InChI
GCTZPACJEUDZAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylacetophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)