Documenti fondamentali
APO428498033
Apollo Scientific Ltd
3,5-Difluoro-2-methoxybenzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.16
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-12-8-5(4-11)2-6(9)3-7(8)10/h2-3H,4,11H2,1H3
InChI
PHBIWWNJQFWDJK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzylamine
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-difluoro-2-methoxybenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)