APO428497956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetic acid
About This Item
Iupac Name
(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c9-5-1-2-6(11)4(8(5)10)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI
SQADAIPGCGGTQM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)