Documenti fondamentali
APO428343761
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Scegli un formato
1 G
CHF 71.90
5 G
CHF 190.70
SKU del venditore: PC408218-1G
CHF 71.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 71.90
5 G
CHF 190.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.02
Numero MDL:
SKU del venditore: PC408218-1G
CHF 71.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-iodopentane
Inchi Code
1S/C5H8F3I/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h1-4H2
InChI
MEEXEEFLZJDBEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Flash Point
153
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)