Documenti fondamentali
APO427944610
Apollo Scientific Ltd
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 546.00
SKU del venditore: OR110926-1G
CHF 546.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 546.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.22
Numero MDL:
SKU del venditore: OR110926-1G
CHF 546.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O2S/c9-4-7-3-6-5-10-2-1-8(6)11-7/h3-4H,1-2,5H2
InChI
DONVCZPIYCTGFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/67-dihydro-4h-thieno32-cpyran-2-carbaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)