Documenti fondamentali
APO424015157
Apollo Scientific Ltd
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Scegli un formato
100 MG
CHF 101.60
1 G
CHF 301.80
SKU del venditore: OR015022-100MG
CHF 101.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 101.60
1 G
CHF 301.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.04
Numero MDL:
SKU del venditore: OR015022-100MG
CHF 101.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C9H17BO3/c1-8(2)9(3,4)13-10(12-8)7-5-11-6-7/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI
LBABXQQSDMILIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4455-tetramethyl-2-oxetan-3-yl-132-dioxaborolane
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4455-tetramethyl-2-oxetan-3-yl-132-dioxaborolane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)