Documenti fondamentali
APO423213883
Apollo Scientific Ltd
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4FNO5/c8-3-1-2-4(9(13)14)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI
UERRYAMICLGJBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic-acid
Synonym
6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid, 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)