Documenti fondamentali
APO415184571
Apollo Scientific Ltd
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
P. eboll.
-7
Punto di fusione
85.5
Densità
1.11
Iupac Name
4,4-dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(2)8-3-5-6(10-5)4-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI
GEKNCWQQNMEIMS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-dimethyl-358-trioxabicyclo510octane
Flash Point
199.8
Boiling point
-7
Melting Point
85.5
Densità
1.11
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-dimethyl-358-trioxabicyclo510octane