Documenti fondamentali
APO414285964
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-(pentafluorosulfur)phenol
Scegli un formato
1 G
CHF 359.00
5 G
CHF 998.10
10 G
CHF 1’763.70
SKU del venditore: PC405684-1G
CHF 359.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 359.00
5 G
CHF 998.10
10 G
CHF 1’763.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.61
Numero MDL:
SKU del venditore: PC405684-1G
CHF 359.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-(pentafluoro-lambda~6~-sulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C6H4ClF5OS/c7-4-1-5(13)3-6(2-4)14(8,9,10,11)12/h1-3,13H
InChI
NIWGKYDQIVQNPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-pentafluorosulfurphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)