Documenti fondamentali
APO414285505
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.01
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O2/c8-4-1-5(12)3-6(2-4)13-7(9,10)11/h1-3,12H
InChI
LWPUQZXDLKIRAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-trifluoromethoxyphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)