Documenti fondamentali
APO414284010
Apollo Scientific Ltd
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 59.80
SKU del venditore: OR306483-250MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 59.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
SKU del venditore: OR306483-250MG
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2,(H,10,11);1H
InChI
AVGHORMRUXLILI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/28-diazaspiro45decan-3-one-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)