Documenti fondamentali
APO414283271
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.06
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-14-8(12)5-2-4(9)3-6(10-13)7(5)11/h2-3,10-11,13H,1H3
InChI
CWTMTQAYKMEKSD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-hydroxyaminobenzoate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-bromo-2-hydroxy-3-hydroxyaminobenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)