Documenti fondamentali
APO414283242
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.1
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-7-5-12-13-9(7)8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
LIAPSTDRIVVTFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)