Documenti fondamentali
APO414282222
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.01
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
InChI
CRBGRCCXVAWOCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Synonym
2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)