Documenti fondamentali
APO414282209
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 279.80
SKU del venditore: OR400042-250MG
CHF 279.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 279.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.94
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400042-250MG
CHF 279.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromo-5-iodophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c9-7-2-1-6(10)3-5(7)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI
WHMODYPOLXKNLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-5-iodophenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)