APO414281900
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
P. ebollizione
125-126
Iupac Name
ethyl 6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2/c1-2-18-10(17)8-6-16-5-7(11(12,13)14)3-4-9(16)15-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI
NPJTXOGHERSPFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-6-trifluoromethylimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)