Documenti fondamentali
APO414280080
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 376.60
SKU del venditore: OR110865-1G
CHF 376.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 376.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.1
Numero MDL:
SKU del venditore: OR110865-1G
CHF 376.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-4-8-7(5-6)9(11)13-12-8/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
NSYRMKZCMBQKAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)