Documenti fondamentali
APO414279933
Apollo Scientific Ltd
(5-Methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(5-methoxy-1-methyl-1H-indol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-12-6-8(7-13)10-5-9(14-2)3-4-11(10)12/h3-6,13H,7H2,1-2H3
InChI
SFQDLZHDCWLFEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-1-methyl-1h-indol-3-ylmethanol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methoxy-1-methyl-1h-indol-3-ylmethanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)