Documenti fondamentali
AOBH99102513
AOBChem
2-Chloro-6-ethoxybenzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 355.16
500 MG
CHF 482.54
1 G
CHF 651.55
5 G
CHF 2’176.37
SKU del venditore: 63224-250MG
CHF 355.16
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 355.16
500 MG
CHF 482.54
1 G
CHF 651.55
5 G
CHF 2’176.37
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.62
Numero MDL:
SKU del venditore: 63224-250MG
CHF 355.16
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-2-13-7-5-3-4-6(10)8(7)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
NQYCWKVXKAVSAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-ethoxybenzoic-acid-63224.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63224.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)