Documenti fondamentali
AOBH9910106C
AOBChem
1-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Scegli un formato
500 MG
CHF 209.42
1 G
CHF 268.21
SKU del venditore: 57345-500MG
CHF 209.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 209.42
1 G
CHF 268.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 57345-500MG
CHF 209.42
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-4-5-6-11-9(3)7-8(2)10-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI
CHDNZIRREFRIJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-butyl-3-5-dimethyl-1h-pyrazole-57345.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)