Documenti fondamentali
AOBH98B86A7C
AOBChem
Methyl 4-hydroxy-6-methylnicotite
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-6-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(10)6(4-9-5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
InChI
LKLPQVOWGSNOMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-hydroxy-6-methylnicotite-75123.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75123.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)