Documenti fondamentali
AOBH98B85653
AOBChem
Ethyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.18
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(11)8(5-7)6-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI
ARLNUOIGWWIBBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-fluoro-3-formylbenzoate-59991.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/59991.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)