Documenti fondamentali
AOBH98B84FEC
AOBChem
5-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 183.70
10 G
CHF 269.43
25 G
CHF 472.74
SKU del venditore: 21617-5G
CHF 183.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 183.70
10 G
CHF 269.43
25 G
CHF 472.74
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.82
Numero MDL:
SKU del venditore: 21617-5G
CHF 183.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF4O2/c9-3-1-4(7(11,12)13)6(10)5(2-3)8(14)15/h1-2,14-15H
InChI
WRIJOUMGMHQBFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylphenylboronic-acid-21617.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21617.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)