Documenti fondamentali
AOBH980A86B7
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
YNXLNFQOANWRQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-4-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63086.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)