AOBH97F11099
AOBChem
5-Chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: 61088-250MG
CHF 276.78
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 61088-250MG
CHF 276.78
Iupac Name
5-chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2ClF3O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1-2H
InChI
FLFHKEPFQPBDPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61088.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)