AOBH97F10107
AOBChem
2-Fluoro-4,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2-fluoro-4,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO2/c1-9-7-11(12(16)8-10(9)2)15-17-13(3,4)14(5,6)18-15/h7-8H,1-6H3
InChI
MIEUCKKPTOQUFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/39423.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)