Documenti fondamentali
AOBH961DC510
AOBChem
Methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 249.84
500 MG
CHF 330.67
1 G
CHF 439.67
SKU del venditore: 49420-250MG
CHF 249.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 249.84
500 MG
CHF 330.67
1 G
CHF 439.67
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 49420-250MG
CHF 249.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-methoxy-2,3-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7-8(2)10(13-3)6-5-9(7)11(12)14-4/h5-6H,1-4H3
InChI
WTVBDVKEZAAPBM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methoxy-2-3-dimethylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49420.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)