Documenti fondamentali
AOBH961DC4B3
AOBChem
5-Chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 227.79
500 MG
CHF 300.05
1 G
CHF 395.58
5 G
CHF 1’261.48
10 G
CHF 2’101.66
SKU del venditore: 51658-250MG
CHF 227.79
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 227.79
500 MG
CHF 300.05
1 G
CHF 395.58
5 G
CHF 1’261.48
10 G
CHF 2’101.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.65
Numero MDL:
SKU del venditore: 51658-250MG
CHF 227.79
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9ClO2/c1-15-11-5-3-9-6-8(7-14)2-4-10(9)12(11)13/h2-7H,1H3
InChI
MIBRVVWXUBIHDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-6-methoxy-2-naphthaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51658.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)