Documenti fondamentali
AOBH961DC3B6
AOBChem
2,3-Difluoro-6-(methylthio)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.2
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-6-(methylthio)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2S/c1-13-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
LIMXUGVPRKTTCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-methylthio-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51470.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)