Documenti fondamentali
AOBH961DC20D
AOBChem
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 576.84
500 MG
CHF 798.52
1 G
CHF 1’094.91
5 G
CHF 3’757.52
SKU del venditore: 48418-250MG
CHF 576.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 576.84
500 MG
CHF 798.52
1 G
CHF 1’094.91
5 G
CHF 3’757.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.67
Numero MDL:
SKU del venditore: 48418-250MG
CHF 576.84
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8ClNS/c1-5-3-6(10-2)7(8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI
MSXZANLIFQMUFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-methyl-3-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48418.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)