Documenti fondamentali
AOBH961DC0C8
AOBChem
(2-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
5 G
CHF 1’824.86
SKU del venditore: 38477-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 306.17
500 MG
CHF 412.73
1 G
CHF 553.57
5 G
CHF 1’824.86
About This Item
Peso molecolare:
224.02
Numero MDL:
SKU del venditore: 38477-250MG
CHF 306.17
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO5/c1-3-16-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)14/h4-6,13-14H,3H2,1-2H3
InChI
OJQYGDCOJVHXDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-5-methoxycarbonyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38477.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)