AOBH961DC0AF
AOBChem
4-Ethoxy-2,5-difluorobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-ethoxy-2,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-9-4-7(10)6(5-12)3-8(9)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
CYQANVOIVQRLCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-2-5-difluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38334.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)