Documenti fondamentali
AOBH961DBF69
AOBChem
(5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.17
Numero MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H12BrFOS/c1-6(2)13-8-4-7(11)5-9(14-3)10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI
RDJDKFKUDAYYER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48945.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)