Documenti fondamentali
AOBH961DBF4D
AOBChem
3-cyano-2-fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.96
Numero MDL:
Iupac Name
(3-cyano-2-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BFNO3/c1-14-7-3-2-6(9(12)13)8(10)5(7)4-11/h2-3,12-13H,1H3
InChI
LCLZAVYWETWPKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyano-2-fluoro-4-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48356.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)