Documenti fondamentali
AOBH961DBEFE
AOBChem
Ethyl 2-fluoro-3-isopropoxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-fluoro-3-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15FO3/c1-4-15-12(14)9-6-5-7-10(11(9)13)16-8(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI
FLABOYHWRBOKHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-fluoro-3-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38613.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)